Learn More
Methyl 3,5-dihydroxybenzoate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11422258
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11422258 250 g 250g
11402258 10 g 10g
11412258 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11422258 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15224.30
 Article restreint
Expédition estimée: 22-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 2150-44-9 | C8H8O4 | 168.15 g/mol
Methyl 3,5-dihydroxybenzoate was used in the synthesis of cored dendrimers. It was also used in the preparation of bis(5-carbomethoxy-1,3-phenylene)-32-crown-10, a semi-rigid 32-membered ring diester crown ether. It has been used to study ribonucleotide reductase inhibiton and anti-tumor activity .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3,5-méthyldihydroxybenzoate a été utilisé dans la synthèse des dendrimères connectés au cœur central. Il a également été utilisé dans la préparation du bis(5-carbométhoxy-1,3-phénylène)-32-couronne-10, un éther-couronne du diester cyclique à 32 chaînons semi-rigide. Il a été utilisé pour étudier l’inhibition de la ribonucléotide réductase et l’activité antitumorale.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2150-44-9
Formule moléculaire C8H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 168.15
Numéro MDL MFCD00002289
Clé InChI RNVFYQUEEMZKLR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dihydroxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3,5-dihydroxy-, methyl ester, methyl3,5-dihydroxybenzoate, methyl .alpha.-resorcylate, alpha-resorcinol carboxylic acid methyl ester, alpha-resorcylic acid, methyl ester, .alpha.-resorcylic acid, methyl ester, .alpha.-resorcinol carboxylic acid methyl ester, pubchem21357, methyl alpha-resorcylate
CID PubChem 75076
Nom IUPAC 3,5-dihydroxybenzoate de méthyle
SMILES COC(=O)C1=CC(O)=CC(O)=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau Methyl 3,5-dihydroxybenzoate
Point de fusion 164°C to 168°C
Quantité 250 g
Beilstein 2091651
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 168.15
Pourcentage de pureté 98%