Learn More
Méthyl3-amino-2-hydroxybenzoate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10068089
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10068089 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10068089 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MAY00290DA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-amino-2-hydroxybenzoate
CAS 35748-34-6
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule moléculaire C8H9NO3
Numéro MDL MFCD09842614
Quantité 1 g
Synonyme 3-amino-2-hydroxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-amino-2-hydroxy-, methyl ester, methyl 3-aminosalicylate, methyl3-amino-2-hydroxybenzoate, 2-amino-6-methoxycarbonyl phenol, 2-hydroxy-3-methoxycarbonyl aniline, methyl-m-aminosalicylat, acmc-209wuz, methyl-3-aminosalicylate, aminohydroxy-benzoic methyl ester
Clé InChI OMWQHVRUXLRZRC-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=C(O)C(N)=CC=C1
Nom IUPAC methyl 3-amino-2-hydroxybenzoate
Poids moléculaire (g/mol) 167.16
CID PubChem 12782444
Poids de la formule 167.16