Learn More
3-amino-2-thiophènecarboxylate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10368680 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10368680 10 g Flacon en verre 10g
10378680 50 g Flacon en verre -
10398703 250 g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10368680 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 214300100
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 22288-78-4 | C6H7NO2S | 157.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22288-78-4
Formule moléculaire C6H7NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 157.19
Numéro MDL MFCD00009765
Clé InChI TWEQNZZOOFKOER-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 3-amino-2-thiophenecarboxylate, 3-aminothiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-amino-, methyl ester, 3-amino-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 3-amino-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, methyl 3-amino-2-thiophene carboxylate, methyl-3-amino-thiophene-2-carboxylate, 3-amino-2-carbomethoxythiophene, 3-amino-2-methoxycarbonylthiophene, methyl3-aminothiophene-2-carboxylate
CID PubChem 89652
Nom IUPAC 3-aminothiophène-2-carboxylate de méthyl
SMILES COC(=O)C1=C(N)C=CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-amino-2-thiophenecarboxylate
Point de fusion 66°C to 67°C
Couleur Beige à beige-marron
Point d’ébullition 100°C to 102°C (0.1 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 g
Poids de la formule 157.19
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl 3-amino-2-thiophenecarboxylate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.