Learn More
3-amino-4-cyano-5-(méthylthio)thiophène-2-carboxylate de méthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11376679
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11376679 10 g 10g
11366679 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11376679 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26233.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 129332-45-2
Formule moléculaire C8H8N2O2S2
Poids moléculaire (g/mol) 228.284
Numéro MDL MFCD00052752
Clé InChI VBXBCNWDAJLZOC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 3-amino-4-cyano-5-methylthio thiophene-2-carboxylate, methyl 3-amino-4-cyano-5-methylsulfanyl thiophene-2-carboxylate, methyl3-amino-4-cyano-5-methylthio thiophene-2-carboxylate, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-amino-4-cyano-5-methylthio-, methyl ester, 3-amino-4-cyano-5-methylsulfanylthiophene-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 3-azanyl-4-cyano-5-methylsulfanyl-thiophene-2-carboxylate, 3-amino-4-cyano-5-methylthio-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, maybridge1_009000, acmc-1c12n, methyl 3-amino-4-cyano-5-methylthiothiophene-2-carboxylate
CID PubChem 2778604
Nom IUPAC méthyl3-amino-4-cyano-5-méthylsulfanylthiophène-2-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=C(C(=C(S1)SC)C#N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-amino-4-cyano-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylate
Point de fusion 205°C to 208°C
Quantité 10 g
Numéro UN UN3439
Poids de la formule 228.28
Pourcentage de pureté 97%