Learn More
Méthyl 3-amino-4-iodobenzoate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Methyl 3-amino-4-iodobenzoate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le méthyl 3-amino-4-iodobenzoate est une importante matière première et intermédiaire utilisée en synthèse organique, dans les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les champs de matières tinctoriales.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Conserver dans l’obscurité. Conserver à l’écart des agents oxydants, de la lumière.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl 3-amino-4-iodobenzoate |
| Point de fusion | 134°C to 136°C |
| Quantité | 1 g |
| Sensibilité | Light sensitive |
| Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
| Poids de la formule | 277.06 |
| Pourcentage de pureté | 97% |