Learn More
Méthyl 3-amino-4-méthyl-2-thiophénecarboxylate, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 15224854 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15224854 5 g Flacon en verre -
15111017 25 g Flacon en verre 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15224854 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 450770050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 85006-31-1
Formule moléculaire C7H9NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 171.21
Numéro MDL MFCD00051822
Clé InChI YICRPERKKBDRSP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylate, 3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylic acid methyl ester, unii-3la24473as, 3-amino-4-methyl-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-amino-4-methyl-, methyl ester, methyl 3-amino-4-methyl-2-thenoate, methyl 3-amino-4-methyl-2-thiophenecarboxylate, methyl-3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylate, methyl 3-amino-4-methyl-thiophene-2-carboxylate, 3-amino-4-methyl-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester
CID PubChem 123584
Nom IUPAC Méthyle 3-amino-4-méthylthiophène-2-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=C(N)C(C)=CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-amino-4-methyl-2-thiophenecarboxylate
Point de fusion 85°C to 88°C
Point d’éclair >100°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
Poids de la formule 171.22
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl 3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylate