Learn More
Méthyl 3-amino-4-méthylbenzoate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11478266
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11478266 100 g 100g
11458266 5 g 5g
11468266 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11478266 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15348.22
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 18595-18-1 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18595-18-1
Formule moléculaire C9H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 165.19
Numéro MDL MFCD00025206
Clé InChI YEPWCJHMSVABPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-amino-4-methylbenzoic acid methyl ester, methyl 3-amino-4-methyl-benzoate, benzoic acid, 3-amino-4-methyl-, methyl ester, methyl 3-amino-p-toluate, methyl 4-methyl-3-aminobenzoate, 3-amino-p-toluic acid methyl ester, 3-amino-4-methyl-benzoic acid methyl ester, 3-amino-4-methyl benzoic acid methyl ester, pubchem2351, pubchem10930
CID PubChem 337778
Nom IUPAC 3-amino-4-méthylbenzoate de méthyle
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C)C(N)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-amino-4-methylbenzoate
Point de fusion 113°C to 117°C
Quantité 100 g
Beilstein 2088611
Poids de la formule 165.19
Pourcentage de pureté 97%