Learn More
3-amino-4-méthylbenzoate de méthyle, TRC
Code produit 30464727
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30464727 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30464727 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM286815100G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-amino-4-methyl-benzoate
CAS 18595-18-1
Formule moléculaire C9 H11 N O2
Quantité 100 g
Synonyme Benzoic acid','3-amino-4-methyl-','methyl ester, p-Toluic acid','3-amino-','methyl ester (6CI,8CI), 2-Methyl-5-methoxycarbonylaniline, 3-Amino-4-methylbenzoic acid methyl ester, Methyl 3-amino-4-methylbenzoate, Methyl 3-amino-4-methylbenzoic acid, NSC 356832, Methyl 3-Amino-4-methylbenzoate
Formule InChI InChI=1S/C9H11NO2/c1-6-3-4-7(5-8(6)10)9(11)12-2/h3-5H,10H2,1-2H3
SMILES COC(=O)c1ccc(C)c(N)c1
Nom IUPAC 3-amino-4-méthylbenzoate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 165.189
Poids de la formule 165.079