Learn More
Méthyle 3-amino-4-méthylthiophène-2-carboxylate, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11429362
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11429362 5 g 5g
11439362 25 g 25g
11449362 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11429362 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10115.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 85006-31-1
Formule moléculaire C7H9NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 171.21
Numéro MDL MFCD00051822
Clé InChI YICRPERKKBDRSP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylate, 3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylic acid methyl ester, unii-3la24473as, 3-amino-4-methyl-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-amino-4-methyl-, methyl ester, methyl 3-amino-4-methyl-2-thenoate, methyl 3-amino-4-methyl-2-thiophenecarboxylate, methyl-3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylate, methyl 3-amino-4-methyl-thiophene-2-carboxylate, 3-amino-4-methyl-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester
CID PubChem 123584
Nom IUPAC methyl 3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=C(N)C(C)=CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylate
Point de fusion 84°C to 88°C
Point d’éclair >100°C (212°F)
Quantité 5 g
Beilstein 973196
Poids de la formule 171.22
Pourcentage de pureté 98%