Learn More
3-amino-4-méthylthiophène-2-carboxylate de méthyle, TRC
Code produit 30476750
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30476750 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30476750 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM28685010G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-Amino-4-methylthiophene-2-carboxylate (3-Aminoarticaine)
CAS 85006-31-1
Formule moléculaire C7 H9 N O2 S
Quantité 10 g
Synonyme Methyl 3-Amino-4-methylthiophene-2-carboxylate, Articaine Hydrochloride Imp. I (EP), 3-Aminoarticaine
Formule InChI InChI=1S/C7H9NO2S/c1-4-3-11-6(5(4)8)7(9)10-2/h3H,8H2,1-2H3
SMILES COC(=O)c1scc(C)c1N
Nom IUPAC 3-amino-4-méthylthiophène-2-carboxylate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 171.22
Poids de la formule 171.0354