Learn More
Méthyl 3-amino-4-phényl-5-(trifluorométhyl)thiophène-2-carboxylate, ≥95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10734203
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10734203 1 g 1g
10056724 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10734203 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SEW02673DA
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 256353-38-5
Formule moléculaire C13H10F3NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 301.28
Numéro MDL MFCD00832742
Clé InChI FYUVISRLFPIWPP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 3-amino-4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene-2-carboxylate, methyl 3-amino-4-phenyl-5-trifluoromethyl-thiophene-2-carboxylate, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-amino-4-phenyl-5-trifluoromethyl-, methyl ester, maybridge1_007879, methyl 3-amino-4-phenyl-5-trifuoromethyl thiophene-2carboxylate, methyl 3-azanyl-4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene-2-carboxylate, methyl-3-amino-4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene-2-carboxylate, 3-amino-4-phenyl-5-trifluoromethyl-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester
CID PubChem 2775320
Nom IUPAC Méthyle 3-amino-4-phényl-5-(trifluorométhyl)thiophène-2-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=C(N)C(=C(S1)C(F)(F)F)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-amino-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylate
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 301.29
Pourcentage de pureté 95%