Learn More
3-amino-5,6-dichloro-2-pyrazinecarboxylate de méthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10150952 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10150952 1 g Flacon en verre 1g
10661273 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10150952 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 368280010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1458-18-0
Numéro MDL MFCD00010431
Clé InChI USYMCUGEGUFUBI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 3-amino-5,6-dichloro-2-pyrazinecarboxylate, pyrazinecarboxylic acid, 3-amino-5,6-dichloro-, methyl ester, 3-amino-5,6-dichloro-2-pyrazinecarboxylic acid methyl ester, 3-amino-5,6-dichloro-pyrazine-2-carboxylic acid methyl ester, acmc-1bujh, dsstox_cid_31434, dsstox_rid_97320, dsstox_gsid_57645, methyl 3-amino-5,6-dichloropyrazinoate, methyl 3-amino-5,6-dichloropyrazinecarboxylate
CID PubChem 73828
Nom IUPAC 3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate de méthyl
SMILES COC(=O)C1=C(N=C(C(=N1)Cl)Cl)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-amino-5, 6-dichloro-2-pyrazinecarboxylate
Note relative au nom 98%
Point de fusion 229°C to 235°C (decomposition)
Couleur Marron à marron-rouge
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H5Cl2N3O2
Quantité 1 g
Poids moléculaire (g/mol) 222.025
Poids de la formule 222.03
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement