Learn More
Methyl 3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate, 97%, BLD Pharm™
Code produit 30775260
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30775260 100 g
30768571 250 mg
30770664 5 g
30772611 1 g
30774176 10 g
30767758 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 30775260 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD138588100g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate
CAS 1458-18-0
Formule moléculaire C6H5Cl2N3O2
Numéro MDL MFCD00010431
Quantité 100 g
SMILES O=C(C1=NC(Cl)=C(Cl)N=C1N)OC
Poids moléculaire (g/mol) 222.03
Pourcentage de pureté 97%