Learn More
Methyl 3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11446550
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11446550 5 g 5g
11436550 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11446550 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27614.06
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 1458-18-0 | C6H5Cl2N3O2 | 222.025 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1458-18-0
Formule moléculaire C6H5Cl2N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 222.025
Numéro MDL MFCD00010431
Clé InChI USYMCUGEGUFUBI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 3-amino-5,6-dichloro-2-pyrazinecarboxylate, pyrazinecarboxylic acid, 3-amino-5,6-dichloro-, methyl ester, 3-amino-5,6-dichloro-2-pyrazinecarboxylic acid methyl ester, 3-amino-5,6-dichloro-pyrazine-2-carboxylic acid methyl ester, acmc-1bujh, dsstox_cid_31434, dsstox_rid_97320, dsstox_gsid_57645, methyl 3-amino-5,6-dichloropyrazinoate, methyl 3-amino-5,6-dichloropyrazinecarboxylate
CID PubChem 73828
Nom IUPAC 3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate de méthyl
SMILES COC(=O)C1=C(N=C(C(=N1)Cl)Cl)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate
Point de fusion 230°C to 233°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 222.03
Pourcentage de pureté 97%