Learn More
Méthyle 3-amino-5-méthylthiophène-2-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15448476
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15448476 1 g 1g
15468476 250 mg 250mg
15458476 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15448476 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63719.03
 Article restreint
Expédition estimée: 12-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 76575-71-8 | C7H9NO2S | 171.21 g/mol
Methyl 3-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate is employed as a intermediate for pharmaceutical and chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-amino-5-méthylthiophène-2-carboxylate de méthyle est utilisé comme intermédiaire pour la recherche pharmaceutique et chimique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 76575-71-8
Formule moléculaire C7H9NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 171.21
Numéro MDL MFCD00130095
Clé InChI FVKMOPIFLCMZMI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-amino-5-methyl-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 3-amino-5-methyl thiophene-2-carboxylate, 3-amino-5-methylthiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-amino-5-methyl-, methyl ester, methyl3-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate, 3-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate, 3-amino-5-methyl-thiophene-2-carboxylic acid, methyl 3-amino-5-methylthiophen-2-carboxylate, methyl-3-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate, 3-amino-5-methyl-2-thiophene-carboxylic acid, methyl ester
CID PubChem 818952
Nom IUPAC methyl 3-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=C(N)C=C(C)S1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 171.22
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Pleine