Learn More
Méthyl 3-aminobenzo[b]thiophène-2-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15446847
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15446847 1 g 1g
15456847 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15446847 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33956.03
 Article restreint
Expédition estimée: 12-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 35212-85-2 | C10H9NO2S | 207.247 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 35212-85-2
Formule moléculaire C10H9NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 207.247
Numéro MDL MFCD00206744
Clé InChI VLHHEYMZLXKSQO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 3-aminobenzo b thiophene-2-carboxylate, benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 3-amino-, methyl ester, cbmicro_030710, 2-carbomethoxy-3-aminobenzothiophene, methyl 3-aminobenzothiophene-2-carboxylate, methyl-3-aminobenzothiophene-2-carboxylate, 3-amino-2-methoxycarbonyl-1-benzothiophene, methyl 3-amino-benzo b thiophene-2-carboxylate, methyl 3-azanyl-1-benzothiophene-2-carboxylate, amino-benzo b thiophene-2-carboxylic acid methyl ester
CID PubChem 874720
Nom IUPAC 3-amino-1-benzothiophène-2-carboxylate de méthyle
SMILES COC(=O)C1=C(C2=CC=CC=C2S1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Point de fusion 107°C to 108°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 207.25
Pourcentage de pureté 97%