Learn More
Méthyl 3-aminobenzo[b]thiophène-2-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10882641 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10882641 1 g Flacon en verre 1g
10230270 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10882641 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 432410010
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 35212-85-2 | C10H9NO2S | 207.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 35212-85-2
Formule moléculaire C10H9NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 207.25
Numéro MDL MFCD00206744
Clé InChI VLHHEYMZLXKSQO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 3-aminobenzo b thiophene-2-carboxylate, benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 3-amino-, methyl ester, cbmicro_030710, 2-carbomethoxy-3-aminobenzothiophene, methyl 3-aminobenzothiophene-2-carboxylate, methyl-3-aminobenzothiophene-2-carboxylate, 3-amino-2-methoxycarbonyl-1-benzothiophene, methyl 3-amino-benzo b thiophene-2-carboxylate, methyl 3-azanyl-1-benzothiophene-2-carboxylate, amino-benzo b thiophene-2-carboxylic acid methyl ester
CID PubChem 874720
Nom IUPAC 3-amino-1-benzothiophène-2-carboxylate de méthyle
SMILES COC(=O)C1=C(C2=CC=CC=C2S1)N
Specifications
Nom chimique ou matériau Methyl 3-aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Point de fusion 109°C to 111°C
Couleur Jaune à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 207.25
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
compliance-icons
Product Identifier
  • Methyl 3-aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.