Learn More
3-aminocrotonate de méthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10377710 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10377710 500 g Flacon en plastique -
10317670 5 g Flacon en verre 5g
10091680 100 g Flacon en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10377710 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 156795000
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 14205-39-1 | C5H9NO2 | 115.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14205-39-1
Formule moléculaire C5H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 115.13
Numéro MDL MFCD00008072,MFCD00008072,MFCD00008072
Clé InChI XKORCTIIRYKLLG-ONEGZZNKSA-N
Synonyme methyl 3-aminocrotonate, methyl 3-aminobut-2-enoate, methyl 2z-3-aminobut-2-enoate, z-methyl 3-aminobut-2-enoate, 3-aminocrotonic acid methyl ester, methyl beta-aminocrotonate, methyl z-3-aminobut-2-enoate, methyl 2z-3-amino-2-butenoate, beta-aminocrotonic acid methyl ester, 3-amino-2-butenoic acid methyl ester
CID PubChem 643918
Nom IUPAC méthyl (Z)-3-aminobut-2-énoate
SMILES COC(=O)\C=C(/C)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-aminocrotonate
Note relative au nom 97%
Point de fusion 81.0°C to 83.0°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’éclair 91°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire CH3C(NH2)=CHCO2CH3
Quantité 500 g
Beilstein 03, 632
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: solubility in chloroform >500g/L (20°C),solubility in acetone >500g/L (20°C)
Poids de la formule 115.13
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl 3-aminocrotonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.