Learn More
Méthyl 3-aminosilicylate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15465817
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15465817 5 g 5g
15455817 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15465817 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33035.06
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 35748-34-6 | C8H9NO3 | 167.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 35748-34-6
Formule moléculaire C8H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 167.16
Numéro MDL MFCD09842614
Clé InChI OMWQHVRUXLRZRC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-amino-2-hydroxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-amino-2-hydroxy-, methyl ester, methyl 3-aminosalicylate, methyl3-amino-2-hydroxybenzoate, 2-amino-6-methoxycarbonyl phenol, 2-hydroxy-3-methoxycarbonyl aniline, methyl-m-aminosalicylat, acmc-209wuz, methyl-3-aminosalicylate, aminohydroxy-benzoic methyl ester
CID PubChem 12782444
Nom IUPAC Méthyle 3-amino-2-hydroxybenzoate
SMILES COC(=O)C1=C(O)C(N)=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-aminosalicylate
Point de fusion 79°C to 82°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 167.17
Pourcentage de pureté 97%