Learn More
Methyl 3-aminothiophene-2-carboxylate, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11475163
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11475163 100 g 100g
11455163 5 g 5g
11465163 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11475163 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12802.22
 Article restreint
Expédition estimée: 26-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 22288-78-4 | C6H7NO2S | 157.19 g/mol
Methyl 3-aminothiophene-2-carboxylate is used in the synthesis of 4-nitro and 4-aminothienyl ureas, total synthesis of quinazolinocarboline alkaloids and in preparation of thienopyrimidinone analogs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le méthyl 3-aminothiophène-2-carboxylate est utilisé dans la synthèse des urées 4-nitro et 4-aminothiényl, dans la synthèse totale des alcaloïdes de quinazolinocarboline et dans la préparation d’analogues thiénopyrimidinone.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22288-78-4
Formule moléculaire C6H7NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 157.19
Numéro MDL MFCD00009765
Clé InChI TWEQNZZOOFKOER-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 3-amino-2-thiophenecarboxylate, 3-aminothiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-amino-, methyl ester, 3-amino-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 3-amino-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, methyl 3-amino-2-thiophene carboxylate, methyl-3-amino-thiophene-2-carboxylate, 3-amino-2-carbomethoxythiophene, 3-amino-2-methoxycarbonylthiophene, methyl3-aminothiophene-2-carboxylate
CID PubChem 89652
Nom IUPAC 3-aminothiophène-2-carboxylate de méthyl
SMILES COC(=O)C1=C(N)C=CS1
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Methyl 3-aminothiophene-2-carboxylate
Point de fusion 63°C to 67°C
Point d’ébullition 100°C to 102°C (0.1 mmHg)
Quantité 100 g
Beilstein 1365614
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 157.19
Pourcentage de pureté ≥98%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.