Learn More
Méthyl 3-bromo-4-méthoxybenzoate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11382359
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11382359 1 g 1g
11392359 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11382359 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27297.03
 Article restreint
Expédition estimée: 31-07-2026
Ajouter au panier
CAS: 35450-37-4 | C9H9BrO3 | 245.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 35450-37-4
Formule moléculaire C9H9BrO3
Poids moléculaire (g/mol) 245.07
Numéro MDL MFCD00210463
Clé InChI ZREVPFANJBZHEU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromo-4-methoxybenzoic acid methyl ester, methyl3-bromo-4-methoxybenzoate, benzoic acid, 3-bromo-4-methoxy-, methyl ester, acmc-209igx, methyl 3-bromo-p-anisate, rarechem al bf 0247, methyl-3-bromo-4-methoxybenzoate, 3-bromo-p-anisic acid methyl ester, #, methyl 3-bromo-4-methyloxy benzoate
CID PubChem 611662
Nom IUPAC 3-bromo-4-méthoxybenzoate de méthyle
SMILES COC(=O)C1=CC(Br)=C(OC)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-bromo-4-methoxybenzoate
Point de fusion 95°C to 98°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 245.08
Pourcentage de pureté 98%