Learn More
Méthyle 3-bromo-4-méthylbenzoate, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
It is a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Il s’agit d’un intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans le diméthylsulfoxyde.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl 3-bromo-4-methylbenzoate |
| Quantité | 100 g |
| Informations sur la solubilité | Soluble in dimethyl sulfoxide. |
| Poids de la formule | 229.07 |
| Pourcentage de pureté | 99% |