Learn More
Méthyle 3-bromo-5-fluorobenzoate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15434967
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15434967 5 g 5g
15424967 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15434967 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32262.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 334792-52-8 | C8H6BrFO2 | 233.04 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 334792-52-8
Formule moléculaire C8H6BrFO2
Poids moléculaire (g/mol) 233.04
Numéro MDL MFCD07780735
Clé InChI JERAACCIOWRRQA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromo-5-fluorobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-bromo-5-fluoro-, methyl ester, acmc-209i1c, methyl 5-bromo-3-fluorobenzoate, methyl-3-bromo-5-fluorobenzoate, 3-bromo-5-fluoro-benzoic acid methyl ester, benzoicacid, 3-bromo-5-fluoro-, methyl ester
CID PubChem 21942598
Nom IUPAC 3-Bromo--fluorobenzoate5-fluorobenzoate de méthyle
SMILES COC(=O)C1=CC(F)=CC(Br)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-bromo-5-fluorobenzoate
Indice de réfraction 1.5345
Quantité 5 g
Poids de la formule 233.04
Pourcentage de pureté 98%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.