Learn More
3-bromo-5-fluorobenzoate de méthyle, Thermo Scientific™
Code produit 10649000
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10649000 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10649000 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MAY00092DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-bromo-5-fluorobenzoate
CAS 334792-52-8
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C8H6BrFO2
Numéro MDL MFCD07780735
Quantité 1 g
Synonyme 3-bromo-5-fluorobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-bromo-5-fluoro-, methyl ester, acmc-209i1c, methyl 5-bromo-3-fluorobenzoate, methyl-3-bromo-5-fluorobenzoate, 3-bromo-5-fluoro-benzoic acid methyl ester, benzoicacid, 3-bromo-5-fluoro-, methyl ester
Clé InChI JERAACCIOWRRQA-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=CC(F)=CC(Br)=C1
Nom IUPAC 3-Bromo--fluorobenzoate5-fluorobenzoate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 233.04
CID PubChem 21942598
Poids de la formule 233.04
Pourcentage de pureté 97%