Learn More
Méthyl 3-bromo-5-hydroxybenzoate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15468177
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15468177 1 g 1g
15478177 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15468177 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51724.03
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 192810-12-1 | Molecular Formula: C8H7BrO3 | Molecular Weight: 231.045 g/mol
It is employed as intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pour les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 192810-12-1
Formule moléculaire C8H7BrO3
Poids moléculaire (g/mol) 231.045
Numéro MDL MFCD10566800
Clé InChI KRTBWIIGEJIUSA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromo-5-hydroxybenzoic acid methyl ester, acmc-209f1w, methyl3-bromo-5-hydroxybenzoate, methyl 3-bromo-5-hydroxylbenzoate, 3-bromo-5-hydroxy-benzoic acid methyl ester, benzoic acid,3-bromo-5-hydroxy-,methyl ester, benzoic acid, 3-bromo-5-hydroxy-, methyl ester
CID PubChem 53216607
Nom IUPAC méthyl 3-bromo-5-hydroxybenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC(=CC(=C1)Br)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-bromo-5-hydroxybenzoate
Point de fusion 130°C to 135°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 231.05
Pourcentage de pureté 97%