Learn More
3-bromobenzoate de méthyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11463237
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11463237 10 g 10g
11473237 50 g 50g
11483237 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11463237 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16174.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 618-89-3 | C8H7BrO2 | 215.046 g/mol
Methyl 3-bromobenzoate is used as a reagent in organic synthesis. It is used in the synthesis of tetrahydro dibenzazocine, which acts as an inhibitor of 17beta-hydroxysteroid dehydrogenase type 3. Further, it is used to prepare 3-tert-butylphosphanyl-benzoic acid methyl ester by reacting with tert-butyltrimethylsilylphosphine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-bromobenzoate de méthyle est utilisé comme réactif dans la synthèse organique. Il est utilisé dans la synthèse de la tétrahydro dibenzazocine, qui agit comme un inhibiteur de la 17bêta-hydroxystéroïde déshydrogénase type 3. De plus, il est utilisé pour préparer lʼester méthylique de lʼacide 3-tert-butylphosphanyl-benzoïque en réagissant avec la tert-butyltriméthylsilylphosphine.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants puissants, les acides forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 618-89-3
Formule moléculaire C8H7BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 215.046
Numéro MDL MFCD00017777
Clé InChI KMFJVYMFCAIRAN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl m-bromobenzoate, 3-bromobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-bromo-, methyl ester, 3-bromobenzoic acid, methyl ester, methyl-3-bromobenzoate, benzoic acid, m-bromo-, methyl ester, m-bromobenzoic acid methyl ester, pubchem3961, methyl m-bromo benzoate, methyl 3-bromo-benzoate
CID PubChem 12070
Nom IUPAC Méthyle de 3-bromobenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC(=CC=C1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-bromobenzoate
Point de fusion 30°C to 33°C
Point d’ébullition 139°C to 140°C (35 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.5575
Quantité 10 g
Beilstein 1940810
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 215.05
Pourcentage de pureté ≥98%