Learn More
Methyl 3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate, 95%, BLD Pharm™
Code produit 30966414
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
10 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30966414 250 mg
30953814 10 g
30951984 5 g
30961848 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30966414 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD138618250mg
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
CAS 342613-63-2
Formule moléculaire C9H7BrN2O2
Numéro MDL MFCD10566741
Quantité 250 mg
SMILES O=C(C1=CC2=NC=C(Br)N2C=C1)OC
Poids moléculaire (g/mol) 255.07
Pourcentage de pureté 95%