Learn More
Methyl 3-(bromomethyl)benzoate, 95%, Maybridge™
Code produit 10684205
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10684205 10 g Flacon en verre ambré 10g
10694205 25 g Flacon en verre ambré 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10684205 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur TL00214EA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 1129-28-8
Formule moléculaire C9H9BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 229.07
Numéro MDL MFCD00051437
Clé InChI YUHSMQQNPRLEEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 3-bromomethyl benzoate, m-carbomethoxybenzyl bromide, 3-bromomethyl benzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-bromomethyl-, methyl ester, methyl-3-bromomethylbenzoate, methyl alpha-bromo-m-toluate, methyl3-bromomethyl benzoate, methyl-3-bromomethyl benzoate, 3-carbomethoxybenzyl bromide
CID PubChem 517981
Nom IUPAC methyl 3-(bromomethyl)benzoate
SMILES COC(=O)C1=CC=CC(CBr)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-(bromomethyl)benzoate
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire BrCH2C6H4CO2CH3
Quantité 10 g
Poids de la formule 229.07
Pourcentage de pureté 95%