Learn More
Methyl 3-(bromomethyl)benzoate, 95%, Maybridge™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl 3-(bromomethyl)benzoate |
| Plage de pourcentage du dosage | 95% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Formule linéaire | BrCH2C6H4CO2CH3 |
| Quantité | 25 g |
| Poids de la formule | 229.07 |
| Pourcentage de pureté | 95% |