Learn More
Méthyl 3-(bromométhyl)benzoate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Methyl 3-(bromomethyl)benzoate is used in organic synthesis of other chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le méthyle 3-(bromométhyl)benzoate est utilisé dans la synthèse organique d’autres produits chimiques.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à4°C. Tenir à l’écart des bases fortes et des agents oxydants. Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents réducteurs et les amines.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl 3- (bromomethyl)benzoate |
| Point de fusion | 43°C to 45°C |
| Point d’ébullition | 115°C (0.8 mmHg) |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | UN3261 |
| Beilstein | 638569 |
| Synonyme | methyl 3-bromomethyl benzoate, m-carbomethoxybenzyl bromide, 3-bromomethyl benzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-bromomethyl-, methyl ester, methyl-3-bromomethylbenzoate, methyl alpha-bromo-m-toluate, methyl3-bromomethyl benzoate, methyl-3-bromomethyl benzoate, 3-carbomethoxybenzyl bromide |
| Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
| Poids de la formule | 229.07 |
| Pourcentage de pureté | 97% |