Learn More
Méthyl 3-(bromométhyl)benzoate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11453774
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11453774 25 g 25g
11439423 1 g 1g
11449423 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11453774 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11826.14
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 1129-28-8 | C9H9BrO2 | 229.07 g/mol
Methyl 3-(bromomethyl)benzoate is used in organic synthesis of other chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le méthyle 3-(bromométhyl)benzoate est utilisé dans la synthèse organique d’autres produits chimiques.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à4°C. Tenir à l’écart des bases fortes et des agents oxydants. Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents réducteurs et les amines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1129-28-8
Formule moléculaire C9H9BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 229.07
Numéro MDL MFCD00051437
Clé InChI YUHSMQQNPRLEEJ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 517981
Nom IUPAC methyl 3-(bromomethyl)benzoate
SMILES COC(=O)C1=CC=CC(CBr)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3- (bromomethyl)benzoate
Point de fusion 43°C to 45°C
Point d’ébullition 115°C (0.8 mmHg)
Quantité 25 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 638569
Synonyme methyl 3-bromomethyl benzoate, m-carbomethoxybenzyl bromide, 3-bromomethyl benzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-bromomethyl-, methyl ester, methyl-3-bromomethylbenzoate, methyl alpha-bromo-m-toluate, methyl3-bromomethyl benzoate, methyl-3-bromomethyl benzoate, 3-carbomethoxybenzyl bromide
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 229.07
Pourcentage de pureté 97%