Learn More
3-chloro-3-oxopropionate de méthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl 3-Chloro-3-oxopropionate |
| CAS | 37517-81-0 |
| Formule moléculaire | C4H5ClO3 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | (Carbomethoxy)acetyl chloride, (Methoxycarbonyl)acetyl chloride, 2-Methoxycarbonylacetyl chloride, 3-Chloro-3-oxopropanoic acid methyl ester, 3-Methoxy-3-oxopropanoyl chloride, Chlorocarbonylacetic acid methyl ester, Malonic acid chloride monomethyl ester, Malonic acid monomethyl ester chloride, Methyl (chlorocarbonyl)acetate, Methyl (chloroformyl)acetate, Methyl 2-(chlorocarbonyl)acetate, Methyl 2- (chloroformyl)acetate, Methyl 3-chloro-3-oxopropanoate, Methyl 3-chloro-3-oxopropionate, Methyl malonyl chloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H5ClO3/c1-8-4(7)2-3(5)6/h2H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)CC(=O)Cl |
| Nom IUPAC | 3-chloro-3-oxopropanoate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 136.53 |
| Poids de la formule | 135.9927 |