Learn More
Méthyle 3-chloro-4-hydroxybenzoate, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11499543
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11499543 5 g 5g
11409553 25 g 25g
11419553 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11499543 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12389.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3964-57-6
Formule moléculaire C8H7ClO3
Poids moléculaire (g/mol) 186.59
Numéro MDL MFCD00016418
Clé InChI ZSBIMTDWIGWJPW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloro-4-hydroxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-chloro-4-hydroxy-, methyl ester, methyl 3-chloro-4-hydroxy benzoate, methyl 3-chloro-4-hydroxy-benzoate, 3-chloro-4-hydroxy benzoic acid methyl ester, methyl3-chloro-4-hydroxybenzoate, acmc-1ah4x, methyl 3-chloro-4 hydroxybenzoate, methyl 4-hydroxy-3-chlorobenzoate, methyl-4-hydroxy-3-chlorobenzoate
CID PubChem 77580
Nom IUPAC Méthyl 3-chloro-4-hydroxybenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC=C(O)C(Cl)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-chloro-4-hydroxybenzoate
Point de fusion 104°C to 109°C
Quantité 5 g
Beilstein 2641291
Poids de la formule 186.6
Pourcentage de pureté 98%