Learn More
Méthyl 3-chloro-4-méthylbenzoate, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11475690
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11475690 25 g 25g
11455690 1 g 1g
11465690 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11475690 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H25933.14
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 56525-63-4 | C9H9ClO2 | 184.619 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56525-63-4
Formule moléculaire C9H9ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 184.619
Numéro MDL MFCD00205141
Clé InChI KTFQDZCNPGFKAH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl3-chloro-4-methylbenzoate, methyl-3-chloro-4-methylbenzoate, methyl 3-chloro-p-toluate, 2-chloro-4-methoxycarbonyl toluene, 3-chloro-4-methylbenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-chloro-4-methyl-, methyl ester, pubchem10935, acmc-209lsv, ksc495i9j, methyl-3-chloro-4-metylbenzoate
CID PubChem 2801405
Nom IUPAC 3-chloro-4-méthylbenzoate de méthyle
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)OC)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-chloro-4-methylbenzoate
Point de fusion 27°C to 29°C
Point d’ébullition 119°C to 120°C (10 mmHg)
Quantité 25 g
Poids de la formule 184.62
Pourcentage de pureté 95%