Learn More
3-chloro-4-méthylbenzoate de méthyle, Thermo Scientific™
Code produit 10682073
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10682073 1 g 1g
10160892 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10682073 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur TL00703DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 56525-63-4
Formule moléculaire C9H9ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 184.619
Clé InChI KTFQDZCNPGFKAH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl3-chloro-4-methylbenzoate, methyl-3-chloro-4-methylbenzoate, methyl 3-chloro-p-toluate, 2-chloro-4-methoxycarbonyl toluene, 3-chloro-4-methylbenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-chloro-4-methyl-, methyl ester, pubchem10935, acmc-209lsv, ksc495i9j, methyl-3-chloro-4-metylbenzoate
CID PubChem 2801405
Nom IUPAC 3-chloro-4-méthylbenzoate de méthyle
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)OC)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-chloro-4-methylbenzoate
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 1 g
Poids de la formule 184.62
Pourcentage de pureté 97%