Learn More
3-(chlorosulfonyl)-4-phényl-5-(trifluorométhyl)thiophène-2-carboxylate de méthyle, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10601313
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10601313 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10601313 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SEW03400DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-(chlorosulfonyl)-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylate
CAS 306935-98-8
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C13H8ClF3O4S2
Numéro MDL MFCD02090166
Quantité 1 g
Synonyme methyl 3-chlorosulfonyl-4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene-2-carboxylate, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-chlorosulfonyl-4-phenyl-5-trifluoromethyl-, methyl ester, 3-chlorosulfonyl-4-phenyl-5-trifluoromethyl-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 3-chlorosulphonyl-4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene-2-carboxylate, 2-methoxycarbonyl-4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene-3-sulphonyl chloride, 3-chlorosulfonyl-4-phenyl-5-trifluoromethyl-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, methyl 3-chloranylsulfonyl-4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene-2-carboxylate
Clé InChI QTEYQFWTRAYGTC-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=C(C(=C(S1)C(F)(F)F)C1=CC=CC=C1)S(Cl)(=O)=O
Nom IUPAC methyl 3-(chlorosulfonyl)-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 384.77
CID PubChem 2778708
Poids de la formule 384.78
Pourcentage de pureté 95%