Learn More
Alfa Aesar™ Methyl 3-chlorosulfonylthiophene-2-carboxylate, 95%
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl 3-chlorosulfonylthiophene-2-carboxylate |
| Point de fusion | 61°C to 64°C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | UN3261 |
| Poids de la formule | 240.68 |
| Pourcentage de pureté | 95% |