Learn More
3-chlorosulfonylthiophène-2-carboxylate de méthyle, Thermo Scientific™
Code produit 10713157
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10713157 5 g Flacon en verre ambré
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10713157 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur GK00438DE
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau methyl 3-chlorosulfonylthiophene-2-carboxylate
CAS 59337-92-7
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C6H5ClO4S2
Numéro MDL MFCD00068160
Quantité 5 g
Synonyme methyl 3-chlorosulfonyl thiophene-2-carboxylate, 2-carbomethoxy-3-thiophenesulfonyl chloride, methylchlorosulfonylthiophenecarboxylate, methyl 3-chlorosulfonyl-2-thiophenecarboxylate, 3-chlorosulfonyl-2-thiophene carboxylic acid methyl ester, methyl-3-chlorosulfonylthiophene-2-carboxylate, 2-methoxycarbonyl thiophene-3-sulfonyl chloride, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-chlorosulfonyl-, methyl ester, 2-methoxycarbonyl-3-thiophenesulfonyl chloride, 2-methoxycarbonyl thiophene-3-sulphonyl chloride
Clé InChI PJVJBDAUWILEOG-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=C(C=CS1)S(Cl)(=O)=O
Nom IUPAC 3-chlorosulfonylthiophène-2-carboxylate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 240.67
CID PubChem 2736733
Poids de la formule 240.68
Pourcentage de pureté 95%