Learn More
3-chlorosulfonylthiophène-2-carboxylate de méthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(Methoxycarbonyl)-3-thiophenesulfonyl Chloride |
| CAS | 59337-92-7 |
| Formule moléculaire | C6 H5 Cl O4 S2 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 2-(Methoxycarbonyl)-3-thiophenesulfonyl Chloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H5ClO4S2/c1-11-6(8)5-4(2-3-12-5)13(7,9)10/h2-3H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1sccc1S(=O)(=O)Cl |
| Nom IUPAC | 3-chlorosulfonylthiophène-2-carboxylate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 240.68 |
| Poids de la formule | 239.9318 |