Learn More
3-chlorosulfonylthiophène-2-carboxylate de méthyle, TRC
Code produit 30481544
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30481544 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30481544 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2956552.5G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Methoxycarbonyl)-3-thiophenesulfonyl Chloride
CAS 59337-92-7
Formule moléculaire C6 H5 Cl O4 S2
Quantité 2.5 g
Synonyme 2-(Methoxycarbonyl)-3-thiophenesulfonyl Chloride
Formule InChI InChI=1S/C6H5ClO4S2/c1-11-6(8)5-4(2-3-12-5)13(7,9)10/h2-3H,1H3
SMILES COC(=O)c1sccc1S(=O)(=O)Cl
Nom IUPAC 3-chlorosulfonylthiophène-2-carboxylate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 240.68
Poids de la formule 239.9318