Learn More
Méthyl3-cyano-4-méthoxybenzoate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11307566
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11307566 1 g 1g
11317566 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11307566 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11107.03
 Article restreint
Expédition estimée: 08-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 25978-74-9 | C10H9NO3 | 191.186 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25978-74-9
Formule moléculaire C10H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 191.186
Numéro MDL MFCD00052930
Clé InChI RYJSFYBJYKFNCF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoic acid, 3-cyano-4-methoxy-, methyl ester, acmc-1cj4t, methyl 3-cyano-4-methoxy-benzoate, methyl 3-cyano-4-methoxybenzoate., methyl 3-cyano-4-methyloxy benzoate, 3-cyano-4-methoxy-benzoic acid methyl ester, benzoicacid,3-cyano-4-methoxy-,methyl ester
CID PubChem 2801011
Nom IUPAC Méthyl 3-cyano-4-méthoxybenzoate
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C(=O)OC)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-cyano-4-methoxybenzoate
Point de fusion 123°C to 127°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 2374769
Poids de la formule 191.19
Pourcentage de pureté 97%