Learn More
Méthyle 3-cyanoindole-6-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15429608
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15429608 250 mg 250mg
15409608 1 g 1g
15419608 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15429608 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63100.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1000576-51-1 | C11H8N2O2 | 200.197 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1000576-51-1
Formule moléculaire C11H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 200.197
Numéro MDL MFCD09878564
Clé InChI YBZVEPCMUWGFNW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 3-cyanoindole-6-carboxylate, 3-cyano-1h-indole-6-carboxylic acid methyl ester, 1h-indole-6-carboxylicacid, 3-cyano-, methyl ester, 1h-indole-6-carboxylic acid, 3-cyano-, methyl ester
CID PubChem 37819073
Nom IUPAC méthyl 3-cyano-1H-indole-6-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=CC2=C(C=C1)C(=CN2)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-cyanoindole-6-carboxylate
Quantité 250 mg
Poids de la formule 200.19
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide