Learn More
3-cyclohexènecarboxylate de méthyle, 97 %, Thermo Scientific™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl 3-cyclohexenecarboxylate |
| Densité | 1.0200g/mL |
| Point d’ébullition | 185.0°C |
| Point d’éclair | 60°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (GC) |
| Quantité | 100 mL |
| Gravité spécifique | 1.02 |
| Poids de la formule | 140.18 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Methyl 3-cyclohexenecarboxylate
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
RUO– À des fins de recherche uniquement