Learn More
3-diméthylamino-2-méthylpropionate de méthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11459336
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11459336 250 g 250g
11439336 10 g 10g
11449336 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11459336 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19034.30
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 10205-34-2 | C7H16NO2 | 146.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10205-34-2
Formule moléculaire C7H16NO2
Poids moléculaire (g/mol) 146.21
Numéro MDL MFCD00044842
Clé InChI DDLJXUCYCFDNCA-ZCFIWIBFSA-O
CID PubChem 112023
SMILES COC(=O)[C@H](C)C[NH+](C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-dimethylamino-2-methylpropionate
Point d’ébullition 152°C to 154°C
Indice de réfraction 1.419
Quantité 250 g
Beilstein 1755266
Synonyme methyl 3-dimethylamino-2-methylpropanoate, methyl 3-dimethylamino-2-methylpropionate, methyl .beta.-dimethylaminoisobutyrate, methyl beta-dimethylamino isobutyrate, 3-dimethylamino-2-methylpropionic acid methyl ester, 3-dimethylamino-2-methyl-propionic acid methyl ester, propanoic acid,3-dimethylamino-2-methyl-,methyl ester, propanoic acid, 3-dimethylamino-2-methyl-, methyl ester, propanoic acid,3-dimethylamino-2-methyl-, methyl ester
Nom IUPAC [(2R)-3-méthoxy-2-méthyle-3-oxopropyl]diméthyleazanium
Poids de la formule 145.2
Pourcentage de pureté 98%