Learn More
3-éthoxythiophène-2-carboxylate de méthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11435816
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11435816 1 g 1g
11445816 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11435816 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20860.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 139926-22-0 | C8H10O3S | 186.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 139926-22-0
Formule moléculaire C8H10O3S
Poids moléculaire (g/mol) 186.23
Numéro MDL MFCD00102116
Clé InChI JAGLXKOXARHKBR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme maybridge1_003754, acmc-1c0r9, methyl-3-ethoxythiophene carboxylate, 3-ethoxy-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, 3-ethoxythiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 2,3-ethoxy-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-ethoxy-, methyl ester
CID PubChem 2777650
Nom IUPAC 3-éthoxythiophène-2-carboxylate de méthyle
SMILES CCOC1=C(SC=C1)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-ethoxythiophene-2-carboxylate
Point de fusion 72°C to 74°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 186.23
Pourcentage de pureté 97%