Learn More
3-éthyl-7-méthylnona-2,6-diénoate de méthyle, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Methyl 3-Ethyl-7-methylnona-2,6-dienoate |
| CAS | 33619-65-7 |
| Formule moléculaire | C13H22O2 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 3-Ethyl-7-methyl-2,6-nonadienoic Acid Methyl Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H22O2/c1-5-11(3)8-7-9-12(6-2)10-13(14)15-4/h8,10H,5-7,9H2,1-4H3/b11-8+,12-10+ |
| SMILES | CC/C(C)=C/CC/C(CC)=C/C(OC)=O |
| Nom IUPAC | méthyl (2E,6E)-3-éthyl-7-méthylnona-2,6-diénoate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 210.31 |
| Poids de la formule | 210.16 |