Learn More
Méthyl 3-fluoro-4-méthoxybenzoate, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 11319985
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11319985 10 g 10g
11329985 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11319985 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31994.09
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 369-30-2
Formule moléculaire C9H9FO3
Poids moléculaire (g/mol) 184.17
Numéro MDL MFCD00215839
Clé InChI MIKOKYAREMINFF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoic acid, 3-fluoro-4-methoxy-, methyl ester, methyl 3-fluoro-4-methyloxy benzoate, 3-fluoro-4-methoxybenzoic acid methyl ester, pubchem3569, acmc-1ck9v, rarechem al bf 0055, #
CID PubChem 592848
Nom IUPAC méthyl 3-fluoro-4-méthoxybenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC(F)=C(OC)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-fluoro-4-methoxybenzoate
Point de fusion 69°C to 73°C
Quantité 10 g
Poids de la formule 184.17
Pourcentage de pureté 95%