Learn More
Méthyle 3-fluoro-4-nitrobenzoate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15491989
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15491989 5 g 5g
15401999 25 g 25g
15411999 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15491989 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64688.06
 Article restreint
Expédition estimée: 20-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 185629-31-6 | C8H6FNO4 | 199.137 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 185629-31-6
Formule moléculaire C8H6FNO4
Poids moléculaire (g/mol) 199.137
Numéro MDL MFCD08444027
Clé InChI FKMZNQQOPCCUTD-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 592761
Nom IUPAC méthyl 3-fluoro-4-nitrobenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC(=C(C=C1)[N+](=O)[O-])F
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-fluoro-4-nitrobenzoate
Quantité 5 g
Beilstein 10657755
Synonyme methyl 3-fluoro-4-nitrobenzenecarboxylate, methyl3-fluoro-4-nitrobenzenecarboxylate, 3-fluoro-4-nitrobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-fluoro-4-nitro-, methyl ester, 2-fluoro-4-methoxycarbonyl nitrobenzene, 3-fluoro-4-nitro-benzoic acid methyl ester, pubchem15965, acmc-209en1, ksc495e5t, methyl 3-fluro-4nitrobenzoate
Poids de la formule 199.14
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Pleine