Learn More
Methyl 3-formyl-4-hydroxybenzoate, 97%, BLD Pharm™
Code produit 30942714
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30942714 1 g
30934547 250 mg
30939035 10 g
30934857 5 g
30941353 100 g
30939668 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 30942714 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1386611g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-formyl-4-hydroxybenzoate
CAS 24589-99-9
Formule moléculaire C9H8O4
Numéro MDL MFCD01661473
Quantité 1 g
SMILES COC(=O)C1=CC(C=O)=C(O)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 180.16
Pourcentage de pureté 97%