Learn More
3-formyl-5-méthylbenzoate de méthyle (90 %), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl 3-formyl-5-methylbenzoate |
| CAS | 1205514-72-2 |
| Formule moléculaire | C10H10O3 |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H10O3/c1-7-3-8(6-11)5-9(4-7)10(12)13-2/h3-6H,1-2H3 |
| SMILES | O=C(OC)C1=CC(C)=CC(C=O)=C1 |
| Nom IUPAC | 3-formyl-5-méthylbenzoate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 178.185 |
| Poids de la formule | 178.063 |